Få mere at vide
LiCl mættet i ethanolelektrolytopløsning, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: GHS02 flamme
- Flam. Liq. 2 H225 Meget brandfarlig væske og damp
- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder
- Information om brand- og eksplosionsbeskyttelse: Holdes væk fra antændelseskilder og varme overflader. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Brug sko med ledende sål. Røg kan kombineres med luft og danne en eksplosiv blanding. Brandfarlige gas-luftblandinger kan dannes i tomme beholdere.
- Opbevares adskilt fra oxidationsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8 |
| Smeltepunkt | −115°C |
| Kogepunkt | 425°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8g/cm3 |
| Koncentration | 0.1 M |
| pH | 7 |
| Mængde | 250 mL |
| Løsningstype | Electrolyte |
| Lugt | Alcohol-like |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Etanol mættet med litiumklorid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, lithium chloride