Få mere at vide
Berthold Technologies Licens til FB12/Sirius-software
Artikelnummer. 31777426 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Luminescensanalyser
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
31777426 Luminescensanalyser
1 options
Artikelnummer. 31777426 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 84113
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Softwarelicens til at understøtte instrumentkontrol- og måleprotokoller på en Windows-PC.
  • Grundlæggende PC-software tillader kun prøvemåling
  • Databeregninger skal udføres separat (f.eks. i Excel)
  • Sirius 2-licensen for FB12/Sirius PC-software (Microsoft Windows) inkluderer:
  • Single Assay-protokol
  • Dual Assay-protokol
  • Single Kinetics-protokol
  • Multiple Kinetics-protokoller
  • Cut-off protokol
  • Beregning af replikater
  • Blank subtraktion
  • Yderligere databehandlingsfunktioner
Tekniske data
Type Software
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Til brug med (udstyr) Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer
Systemkrav Windows 10 eller nyere