Få mere at vide
Eppendorf™ Easypet™ 3
Artikelnummer. 15128132 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Elektronisk pipette
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15128132 Elektronisk pipette 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15128132 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4430000018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00 DKK
    4150.00 DKK / 1 sæt
    Spare 315.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Oplev en ny dimension af elektronisk pipettering med denne pipettecontroller. Eppendorf Easypet™ 3 tilbyder intuitiv og bekvem hastighedsjustering. Ergonomisk design tillader træthedsfri pipettering.
  • Let og velafbalanceret
  • Levende, baggrundsbelyste LED'er giver optisk feedback af den resterende batterilevetid
  • Genopladeligt lithium-polymer-batteri giver lang ledningsfri driftstid
  • Betjening under genopladning er mulig
  • Autoklaverbar pipetteadapter til sterile anvendelser
  • Hurtig udløsning af aspirerende kegle for nem udskiftning af membranfiltre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Type Elektronisk pipette
Filtertype membran