Få mere at vide
Carbolite™ LHT bordovn
Artikelnummer. 12039149
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Dimensioner (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisk):
Omgivende +60 °C til 400 °C
Omgivende temperatur fra +60 °C til 600 °C
Omgivende temperatur fra +60°C til 500°C
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12039149
Brand: Carbolite™ LHT6060230SN+TMPR38301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratorieovn med høj temperatur. Carbolit™ LHT bordovnen fås i tre størrelser og med tre maksimale driftstemperaturer.
  • Maksimal driftstemperatur på 600°C
  • 60L kapacitet
  • R38 PID-regulator
  • Kraftig konvektionsventilator for god ensartethed
  • Lav termisk masseisolering for hurtig reaktion og energieffektivitet
  • Korrosionsbestandigt interiør i børstet, rustfrit stål
  • 2 hylder med flere positioner
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Slidstærk, zinkbelagt og brændt epoxy-polyesterbelagt yderside
  • Tilgængelige muligheder (angiv på bestillingstidspunktet)
    • Kabelindgangsporte
    • Overtemperaturbeskyttelse (anbefales for at beskytte værdifuldt indhold og til uovervåget drift)
    • En række sofistikerede digitale controllere, multi-segment-programmører og dataloggere er tilgængelig. Disse kan udstyres med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
    • Visningsvindue
    • Ventilator med variabel hastighed
    • Gulvstandere og stablerammer
    • Reservedelesæt
    • Luftudsugningsventilator (kan ændre den opnåelige ensartethed)
    • Kraftig forstærket bund og hylder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +60 °C til 600 °C
Type Laboratorieovn med høj temperatur
Inkluderer R38 PID-controller
Maks. Hyldebelastning 15 kg/hylde
Antal hylder 2 monteret, plads til 3
Temperaturstabilitet ± 0,5 °C
Temperaturensartethed ±5,0 °C ved 250 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 400 x 405 mm
Dimensioner (L x B x H) 670 x 930 x 670 mm
Watt 2250 w