Få mere at vide
Carbolite™ LHT bordovn
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Dimensioner (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisk):
Omgivende +60 °C til 400 °C
Omgivende temperatur fra +60 °C til 600 °C
Omgivende temperatur fra +60°C til 500°C
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maksimale driftstemperaturer på 400°C, 500°C eller 600°C
- 30, 60 og 120L kapacitet
- R38 PID-regulator
- Kraftig konvektionsventilator for god ensartethed
- Lav termisk masseisolering for hurtig respons og energieffektivitet
- Korrosionsbestandigt interiør i børstet, rustfrit stål
- 2 hylder med flere positioner
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Slidstærk, zinkbelagt og brændt epoxy-polyesterbelagt yderside
- Tilgængelige muligheder (angiv på bestillingstidspunktet)
- Kabelindgangsporte
- Overtemperaturbeskyttelse (anbefales for at beskytte værdifuldt indhold og til uovervåget drift)
- En række sofistikerede digitale controllere, multi-segment-programmører og dataloggere er tilgængelig. Disse kan udstyres med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
- Visningsvindue
- Ventilator med variabel hastighed
- Gulvstativer og stablerammer
- Reservedelesæt
- Luftudsugningsventilator (kan ændre den opnåelige ensartethed)
- Kraftig forstærket bund og hylder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Temperatur (metrisk) | Omgivende temperatur fra +60 °C til 600 °C |
| Type | Laboratorieovn med høj temperatur |
| Inkluderer | R38 PID-controller |
| Maks. Hyldebelastning | 10 kg/hylde |
| Antal hylder | 2 |
| Temperaturstabilitet | ± 0,5 °C |
| Temperaturensartethed | ±5,0 °C ved 250 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 300 x 300 x 305 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 570 x 860 x 550 mm |
| Vis mere |