Få mere at vide
Nabertherm LHT 08/18/P580 Kompaktovn
Artikelnummer. 18017341 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
8 l
Artikelnummer. 18017341
Brand: Nabertherm LHT828WN1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtemperaturovn 1800 °C
Disse kompakte højtemperaturovne er designet som bordplademodeller og har en række fordele. Det førsteklasses håndværk med materialer af høj kvalitet kombineret med let betjening gør disse ovne til altmuliggørende inden for forskning og laboratorie. Disse højtemperaturovne er også perfekt egnede til sintring af teknisk keramik, såsom zirconiumoxid-tandbroer.
Standard udstyr:
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Anbefalet arbejdstemperatur °1750 C (for modeller LHT ../18), øget slitage må påregnes ved arbejde ved højere temperaturer
  • Højkvalitets varmeelementer lavet af molybdændisilicid giver meget god beskyttelse mod kemisk interaktion mellem ladning og varmeelementer
  • Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
  • Justerbar luftindtagsåbning
  • Udsugningsluftåbning i taget
  • Termoelement type B eller type S (LHT ../17 D)
  • Controller med touch-betjening P580 (50 programmer med hver 40 segmenter)
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Type Muffelovn med løftedør
Spænding 400 V