missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LHF-535, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497407
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497407 5 mg
16465526 100 mg
16460987 50 mg
16454698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112762

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.

LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LHF-535
Fysisk form Solid
CAS 1450929-77-7
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H28N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 96.67 mg/mL (234.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C)(C)C1=CC=C(/C=C\C2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC(C)C)C=C4)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 412.52
Formel vægt 412.52
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.