Få mere at vide
Gibco™ LHC-8 Medium (1X), uden gentamicin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11598856
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11598856 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11598856 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12679015
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LHC-8 Medium (1X), uden gentamicin
LHC serumfri medier er de mest udbredte produkter til dyrkning af bronkiale epitelceller. Dette er et suppleret medie. For maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed tilbyder vi også LHC basal medium.
Applikationer:
Konstrueret specifikt til vækst af bronkiale epitelceller såsom IB3-1, S9 og C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale epitelceller) og BBE (bovine bronchiale epitelceller) til astma, allergi, lungefibrosis, lungekræft, lungekræft, lungekræft, forskning uden yderligere tillæg.
Ydeevne og kvalitetstest:
Ydeevne testet i et vækstassay med BEAS-2B-celler.
Reference(r):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem. 276, 44613. Zhao YL, et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hej TK, et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner JF og LaVeck, MA (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale epitelceller), BBE (bovine bronchiale epitelceller)
Celletype Epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype LHC-8 Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen Gentamicin
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Inkluderet antibiotika Ingen gentamicinsulfat
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur