Få mere at vide
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL forrude svingende skovlrotor
Artikelnummer. 12464060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Dobbelt blodpose spand
Dobbelt spin spand
Mikropladeadapter
Skovlrotor
Spandlåg
Svingende spandrotor
Tætningshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
12464060 Tætningshætte Pakke med 2
10447453 Dobbelt blodpose spand Hver
10250262 Svingende spandrotor Hver
10789774 Skovlrotor Hver
10714844 Dobbelt spin spand Hver
10305473 Spandlåg Pakke med 2
10089412 Mikropladeadapter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12464060 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75006421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1425.04 DKK / Pakke med 2
    Spare 54.96 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtte en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer uden behov for at ændre eksisterende protokoller.
Understøtte en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer uden behov for at ændre eksisterende protokoller med Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Vindskede Svingende skovlrotor. Vælg mellem runde, DoubleSpin™ og dobbelte blodposespande med en bred vifte af tilgængelige adaptere, der giver kapacitetsfleksibilitet fra 1,5 til 250 ml.
  • Kapacitet: 8x 500 ml (4 l)
  • Maks. Hastighed/RCF: 4400 rpm/ 5.480 xg
Bestillingsoplysninger:
Bøtter, biocontainment låg og DoubleSpin spande sælges separat; bestil rotorhus (75006476) og komponenter for at fuldføre samlingen. Røradaptere og mikropladeadapter til DoubleSpin spand fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i serie centrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tætningshætte
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Bioindeslutning Ja