Få mere at vide
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL forrude svingende skovlrotor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Understøtte en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer uden behov for at ændre eksisterende protokoller med Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Vindskede Svingende skovlrotor. Vælg mellem runde, DoubleSpin™ og dobbelte blodposespande med en bred vifte af tilgængelige adaptere, der giver kapacitetsfleksibilitet fra 1,5 til 250 ml.
Bøtter, biocontainment låg og DoubleSpin spande sælges separat; bestil rotorhus (75006476) og komponenter for at fuldføre samlingen. Røradaptere og mikropladeadapter til DoubleSpin spand fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i serie centrifuger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dobbelt blodpose spand |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet |
| Bioindeslutning | Ja |