Få mere at vide
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL forrude svingende skovlrotor
Artikelnummer. 10305473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Dobbelt blodpose spand
Dobbelt spin spand
Mikropladeadapter
Skovlrotor
Spandlåg
Svingende spandrotor
Tætningshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10305473
Brand: Thermo Scientific™ 75006479
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Understøtte en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer uden behov for at ændre eksisterende protokoller.
Understøtte en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer uden behov for at ændre eksisterende protokoller med Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Vindskede Svingende skovlrotor. Vælg mellem runde, DoubleSpin™ og dobbelte blodposespande med en bred vifte af tilgængelige adaptere, der giver kapacitetsfleksibilitet fra 1,5 til 250 ml.
  • Kapacitet: 8x 500 ml (4 l)
  • Maks. Hastighed/RCF: 4400 rpm/ 5.480 xg
Bestillingsoplysninger:
Bøtter, biocontainment låg og DoubleSpin spande sælges separat; bestil rotorhus (75006476) og komponenter for at fuldføre samlingen. Røradaptere og mikropladeadapter til DoubleSpin spand fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i serie centrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Biocontainment forseglingslåg
Type Spandlåg
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Bioindeslutning Ja