Få mere at vide
Thermo Scientific™ LH-4000 rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 10705424 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10705424 4 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10705424 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75006475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25345.00 DKK
    24471.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 873.05 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Arbejd inden for parametrene for eksisterende protokoller med denne centrifugerotor, der understøtter prøvebehandlingsapplikationer med kapacitet fra 1,5 til 250 ml.
Arbejd inden for parametrene for eksisterende protokoller med Thermo Scientific™ LH-4000 Fixed Angle Rotor, der understøtter en bred vifte af prøvebehandlingsapplikationer. Vælg mellem rund eller DoubleSpin spande med en bred vifte af tilgængelige adaptere, der giver kapacitetsfleksibilitet fra 1,5 til 250 ml.
Bestillingsoplysninger:
Bestil rotorhus (75006476) og komponenter for at fuldføre samlingen. Røradaptere og mikropladeadapter til DoubleSpin spand bestilles også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i centrifuger.
Bemærk:
Kun til brug i 230V version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt LH-4000 rotor med fast vinkel
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. RCF 5,346 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Radius (metrisk) 215 mm
Radius (metrisk) Min. 88 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Runde spande (75006477) og DoubleSpin spand (75006478) er Biocontainment Certificeret af CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 2,487 x g
Bioindeslutning Ja