Få mere at vide
LGK974, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497388 10 mg -
16417366 100 mg -
16409867 5 mg 5mg
16493417 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17545
MedChemExpress LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LGK974
CAS 1243244-14-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20N6O
Mængde 10 mg
Synonym WNT974
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.72 mM)
SMIL O=C(NC1=NC=C(C2=NC=CN=C2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(C)=NC=C4)C(C)=C3
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Formel vægt 396.44
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death