Få mere at vide
LGK 974, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LGK 974 |
| CAS | 1243244-14-5 |
| Molekylær formel | C23 H20 N6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2',3-Dimethyl-N-[5-(2-pyrazinyl)-2-pyridinyl]-[2,4'-bipyridine]-5-acetamide, 2-(2',3-Dimethyl-[2,4'-bipyridin]-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30) |
| SMIL | Cc1cc(ccn1)c2ncc(CC(=O)Nc3ccc(cn3)c4cnccn4)cc2C |
| IUPAC navn | 2-[5-methyl-6-(2-methylpyridin-4-yl)pyridin-3-yl]-N-(5-pyrazin-2-ylpyridin-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vægt | 396.1699 |