Få mere at vide
LGD-6972, MedChemExpress
Beskrivelse
LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LGD-6972 |
| CAS | 1207989-09-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H46N2O5S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCCS(=O)(O)=O)C1=CC=C(C[C@H](C2=CC=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=C2)C(NC4=CC=C(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)C=C4)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 702.9 |
| Formel vægt | 702.9 |
| Vis mere |