Få mere at vide
LGD-4033, TRC
Artikelnummer. 30010352
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010352 50 mg
30004477 25 mg
30005883 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39762050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1165910-22-4
Molekylær formel C14 H12 F6 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 338.25
Synonym Benzonitrile, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, LGD-4033, VK5211, Ligandrol
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluor-1-hydroxyethyl]pyrrolidin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)benzonitril
SMIL O[C@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LGD-4033
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1
Formel vægt 338.0854
Procent renhed >95%