Få mere at vide
LGD-4033, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LGD-4033 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 338.0854 |
| Procent renhed | >95% |