missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LGD 3303, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-chloro-2-ethyl-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-6H-pyrrolo[3,2-f]quinolin-7-one |
| CAS | 917891-35-1 |
| Molekylær formel | C16 H14 Cl F3 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 9-Chloro-2-ethyl-3,6-dihydro-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-7H-pyrrolo[3,2-f]quinolin-7-one, LGD 3303 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClF3N2O/c1-3-11-8(2)14-12(22(11)7-16(18,19)20)5-4-10-15(14)9(17)6-13(23)21-10/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,21,23) |
| SMIL | CCc1c(C)c2c3C(=CC(=O)Nc3ccc2n1CC(F)(F)F)Cl |
| IUPAC navn | 9-chloro-2-ethyl-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-6H-pyrrolo[3,2-f]quinolin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.74 |
| Formel vægt | 342.0747 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?