missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LGALS3 (Human) Matched Antibody Pair, Polyclonal , Abnova™

Artikelnummer. 16112304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16112304 1 Set 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16112304 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00003958AP51.1Set

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Capture antibody: mouse monoclonal anti-LGALS3, IgG2a Kappa (100μg)

Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-LGALS3 (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human LGALS3.

lectin, galactoside-binding, soluble, 3

Tekniske data

Antigen LGALS3
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human LGALS3.
Sygdomstilstand Carcinoma, Papillary Cardiovascular Diseases, Diabetes Mellitus Type 1, Diabetes Mellitus Type 2, Diabetic Nephropathies, Edema, Genetic Predisposition to Disease, Thyroid Neoplasms
Gene LGALS3
Gene Alias CBP35/GAL3/GALBP/GALIG/LGALS2/MAC2
Gensymboler LGALS3
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3958
Inkluderer Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-LGALS3, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-LGALS3 (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Purified
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.