Få mere at vide
LG 100268, TRC
Artikelnummer. 30478580
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478580 5 mg
30465385 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3976505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153559-76-3
Molekylær formel C24 H29 N O2
Molekylvægt (g/mol) 363.49
IUPAC navn 6-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)cyclopropyl]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL Cc1cc2c(cc1C3(CC3)c4ccc(cn4)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LG 100268
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27)
Formel vægt 363.2198