Få mere at vide
LG 100268, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LG 100268 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 363.2198 |