missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LFM-A13
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005262 10 mg
18095232 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005262 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1300/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective BTK inhibitor

Potent and selective inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK). Inhibits recombinant BTK with an IC50 value of 2.5 μM and has no activity on other protein kinases ( including JAK1, JAK3, HCK, EGFR kinase and insulin receptor kinase) at concentrations of up to 278 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62004-35-7
Molekylær formel C11H8Br2N2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LFM-A13
Mængde 10 mg
Formel vægt 360
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 360.005
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.