Få mere at vide
Ley Rubber Gummiflaskeadapter
Artikelnummer. 12378845 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Oversigt:
50 x 24 x 36mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12378845 50 x 24 x 36mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12378845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.72 DKK
    75.53 DKK / Pakke med 5
    Spare 49.19 DKK
    39% Slukket
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med: Gooch-tragte, sintrede glastragte, spaltehylsetragte og porcelænstragte.
  • Bøjelig, støbt gummimanchet, der passer til den koniske del af Gooch-digeladaptere og små Buchner-tragte og laver en vakuumtæt samling med kanten af en filterkolbe
Tekniske data
Oversigt 50 x 24 x 36mm
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Gooch-tragte, sintrede glastragte, spaltehylsetragte og porcelænstragte
nr. pr. pakke 5
Produkttype Flaske adapter