Få mere at vide
Lexibulin, MedChemExpress
Beskrivelse
Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lexibulin |
| CAS | 917111-44-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H30N6O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CYT-997 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.13 mM) |
| SMIL | CCC[C@H](NC1=C(C)C=NC(C2=CC=C(NC(NCC)=O)C(OC)=C2)=N1)C3=CN=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.53 |
| Vis mere |