missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lexacalcitol, MedChemExpress
Beskrivelse
Lexacalcitol (KH1060), a vitamin D analog, is a potent regulator of cell growth and immune responses. Lexacalcitol can be used for the research of graft rejection, psoriasis, cancer and auto-immune diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lexacalcitol |
| CAS | 131875-08-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H48O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | KH1060 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (217.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@@H]1[C@@H](C)OCCCC(CC)(CC)O)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.69 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?