Få mere at vide
Lewis X Trisaccharid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lewis X Trisaccharide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)36-17-9(21-6(2)24)18(31)33-8(4-23)16(17)35-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 529.2007 |
| Procent renhed | >95% |