Få mere at vide
Lewis X Trisaccharide, 4-Methylumbelliferyl Glycoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lewis X Trisaccharide, 4-Methylumbelliferyl Glycoside |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41NO17/c1-10-6-18(35)44-15-7-13(4-5-14(10)15)43-28-19(31-12(3)34)27(48-29-24(40)22(38)20(36)11(2)42-29)26(17(9-33)46-28)47-30-25(41)23(39)21(37)16(8-32)45-30/h4-7,11,16-17,19-30,32-33,36-41H,8-9H2,1-3H3,(H,31,34)/t11-,16+,17+,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 687.2374 |