Få mere at vide
Levulinic-d5 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levulinic-d5 Acid |
| CAS | 1206185-52-5 |
| Molekylær formel | C5 D5 H3 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Acetylpropionic-d5 Acid, 3-Oxobutanecarboxylic-d5 Acid, 4-Ketovaleric-d5 Acid, 4-Oxopentanoic-d5 Acid, 4-Oxovaleric-d5 Acid, Laevulinic-d5 Acid, Levulic-d5 Acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic-d5 Acid, γ-Ketovaleric-d5 Acid, Levulinic-3,3,5,5,5-d5 Acid, gamma-Ketovaleric-d5 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,5,5,5-pentadeuterio-4-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.15 |
| Formel vægt | 121.0787 |