Få mere at vide
Levulinsyre, TRC
Artikelnummer. 17970525
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970525 50 g
17932325 250 g
17974975 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL37950050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-76-2
Molekylær formel C5 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
IUPAC navn 4-oxopentanansyre
SMIL CC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levulinic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 116.0473