Få mere at vide
Levulinic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 26°C to 29°C |
| Tæthed | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 245°C to 246°C/1013 mbar |
| MDL nummer | MFCD00002796 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid, Levulinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Grad | Research |