Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levulinic acid |
| Smeltepunkt | 33,0 °C til 35,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1300g/mL |
| Kogepunkt | 245,0 °C til 246,0 °C |
| Flammepunkt | 98 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COCH2CH2CO2H |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Levulinic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.