Få mere at vide
Levulinsyre, 98+%
Artikelnummer. 10031110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10031110 100 g Glasflaske 100g
10235080 250 g Glasflaske 250g
10225080 1 kg Glasflaske 1kg
10607943 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10031110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.93 DKK
    238.65 DKK / 100g
    Spare 26.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-76-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002796
InChI nøgle JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC navn 4-oxopentansyre
SMIL CC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Levulinic acid
Smeltepunkt 33,0 °C til 35,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 245,0 °C til 246,0 °C
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CH2CO2H
Brydningsindeks 1,4396 til 1,4426
Mængde 100 g
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Merck Index 15, 5526
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og ether, uopløseligt i alifatiske kulbrinter
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Levulinic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.