Få mere at vide
Levulinsyre, 98%
Artikelnummer. 11439752
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439752 5000 g 5000g
11429752 250 g 250g
11419752 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439752 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10813.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Anvendes hovedsageligt som mellemprodukt til medicin, landbrugskemikalier og organisk syntese. Anvendes som råmateriale til parfume, modificeringsmiddel og opløsningsmiddel af plast. Det bruges også som et additiv af polymer, maling og smøreolie. Bruges også som overfladeaktivt stof og hjælpemiddel til fremstilling af trykfarve, gummiflux og kosmetik (inklusive shampoo).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes hovedsageligt som mellemprodukt til medicin, landbrugskemikalier og organisk syntese. Anvendes som råmateriale til parfume, modificeringsmiddel og opløsningsmiddel af plast. Det bruges også som et additiv af polymer, maling og smøreolie. Bruges også som overfladeaktivt stof og hjælpemiddel til fremstilling af trykfarve, gummiflux og kosmetik (inklusive shampoo).
Opløselighed Opløseligt i
vand (675g/L ved 20 °C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-76-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.116
MDL nummer MFCD00002796
InChI nøgle JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC navn 4-oxopentansyre
SMIL CC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levulinic acid
Smeltepunkt 26 °C til 31 °C
pH 2.5 til 3.0
Kogepunkt 245 °C til 246 °C
Flammepunkt 137 °C (278 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 5000 g
FN nummer UN3261
Beilstein 506796
Merck Index 14,5472
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%