Få mere at vide
Levulinsyre, 98%
Beskrivelse
Anvendes hovedsageligt som mellemprodukt til medicin, landbrugskemikalier og organisk syntese. Anvendes som råmateriale til parfume, modificeringsmiddel og opløsningsmiddel af plast. Det bruges også som et additiv af polymer, maling og smøreolie. Bruges også som overfladeaktivt stof og hjælpemiddel til fremstilling af trykfarve, gummiflux og kosmetik (inklusive shampoo).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes hovedsageligt som mellemprodukt til medicin, landbrugskemikalier og organisk syntese. Anvendes som råmateriale til parfume, modificeringsmiddel og opløsningsmiddel af plast. Det bruges også som et additiv af polymer, maling og smøreolie. Bruges også som overfladeaktivt stof og hjælpemiddel til fremstilling af trykfarve, gummiflux og kosmetik (inklusive shampoo).
Opløselighed Opløseligt i
vand (675g/L ved 20 °C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levulinic acid |
| Smeltepunkt | 26 °C til 31 °C |
| Tæthed | 1.134 |
| pH | 2.5 til 3.0 |
| Kogepunkt | 245 °C til 246 °C |
| Flammepunkt | 137 °C (278 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.4415 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Vis mere |