Få mere at vide
Levovirin, TRC
Artikelnummer. 30468375
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468375 100 mg
30466324 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL379000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206269-27-4
Molekylær formel C8 H12 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Synonym 1-β-L-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, ICN 17261, L-Ribavirin
IUPAC navn 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Levovirin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1
Formel vægt 244.0808
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.