Få mere at vide
Levothyroxin Natrium, Mikromol™
Beskrivelse
Levothyroxinnatrium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levothyroxine Sodium |
| CAS | 25416-65-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levothyroxine Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 I4 N O4 . Na . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Levothyroxine sodium, Sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1 |
| SMIL | O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoat; Hydrate |
| Vis mere |