Få mere at vide
Levosulpiride, Mikromol™
Artikelnummer. 17912326
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17912326 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17912326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0941.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levosulpiride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levosulpiride
CAS 23672-07-3
Analyt- eller komponentnavne Levosulpiride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, (S)-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-, (-)- (8CI), (-)-Sulpiride, L-Sulpiride, Lesuride, Levobren, Levopraid, Levosulpiride, S-(-)-Sulpiride, S-Sulpiride, l-Sulpiride, levopride, sulpid
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
SMIL CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC navn N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 341.1409 g/mol