Få mere at vide
Levosimendan, Mikromol™
Beskrivelse
Levosimendan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levosimendan |
| CAS | 141505-33-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levosimendan |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H12 N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NN=C(C#N)C#N)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.28 |
| Vis mere |