missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levosimendan, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401726
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16401726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16401726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14286

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Levosimendan (Simsndan; OR-1259) is a calcium sensitiser used in the management of acutely decompensated congestive heart failure.

Levosimendan (Simsndan

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levosimendan
Fysisk form Solid
CAS 141505-33-1
Farve Yellow
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Simsndan OR-1259
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (178.39 mM)
SMIL O=C1C[C@@H](C)C(C2=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C2)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Formel vægt 280.28
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.