missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levosimendan Cyanoacetamide Hydrazone Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levosimendan Cyanoacetamide Hydrazone Impurity |
| CAS | 274263-65-9 |
| Molekylær formel | C14H14N6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-2-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazono]-acetamide, 2-Cyano-2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N6O2/c1-8-6-12(21)19-20-13(8)9-2-4-10(5-3-9)17-18-11(7-15)14(16)22/h2-5,8,17H,6H2,1H3,(H2,16,22)(H,19,21)/b18-11+/t8-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1C[C@@H](C)C(C2=CC=C(N/N=C(C(N)=O)\C#N)C=C2)=NN1 |
| IUPAC navn | (1E)-2-amino-N-[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]anilino]-2-oxoethanimidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.3 |
| Formel vægt | 298.1178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?