Få mere at vide
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levalbuterol hydrochloride |
| CAS | 50293-90-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levalbuterol hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H21 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Levalbuterol Hydrochloride, (R)-Albuterol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1 |
| Vis mere |