Få mere at vide
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30459532
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30459532 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30459532 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3403.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levalbuterol hydrochloride
CAS 50293-90-8
Analyt- eller komponentnavne Levalbuterol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H21 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levalbuterol Hydrochloride, (R)-Albuterol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
IUPAC navn 4-[(1R)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 275.77
Mængde 250 mg
Formel vægt 275.1288 g/mol