Få mere at vide
Levopropoxyphene Napsylate, LoGiCal
Artikelnummer. 30461566
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461566 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461566 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3121.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levopropoxyphene Napsylate
CAS 55557-30-7
Analyt- eller komponentnavne Levopropoxyphene Napsylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 N O2 . C10 H8 O3 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Naphthalenesulfonic acid, compd. with [R-(R*,S*)]-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-1-(phenylmethyl)propyl propanoate (1:1), monohydrate (9CI), Benzeneethanol, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-, propanoate (ester), [R-(R*,S*)]-, 2-naphthalenesulfonate (salt), monohydrate (9CI)
InChI formel InChI=1S/C22H29NO2.C10H8O3S.H2O/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1-7H,(H,11,12,13);1H2/t18-,22+;;/m0../s1
Løsningstype Neat
SMIL O.CCC(=O)O[C@](Cc1ccccc1)([C@@H](C)CN(C)C)c2ccccc2.OS(=O)(=O)c3ccc4ccccc4c3
IUPAC navn [(2R,3S)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl] propanoate;naphthalene-2-sulfonic acid;hydrate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 565.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 565.2498 g/mol