Få mere at vide
Levopimaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levopimaric Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,12-13,16-17H,5,7-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 302.2246 |