Få mere at vide
Levopimaric Acid 2-Amino-2-methyl-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levopimaric Acid 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| CAS | 6980-90-1 |
| Molekylær formel | C20H30O2 . C4H11NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-methyl-1-propanol 13-Isopropylpodocarpa-8(14),12-dien-15-oate (Salt), NSC 4828 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2.C4H11NO/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22;1-4(2,5)3-6/h6,12-13,16-17H,5,7-11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,3,5H2,1-2H3/t16-,17+,19+,20+;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)C1=CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O.CC(C)(N)CO |
| IUPAC navn | (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,9,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid;2-amino-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.6 |
| Formel vægt | 391.3086 |