missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levopimaric Acid 2-Amino-2-methyl-1-propanol, TRC

Artikelnummer. 30464781
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464781 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL37591550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levopimaric Acid 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS 6980-90-1
Molekylær formel C20H30O2 . C4H11NO
Mængde 50 mg
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol 13-Isopropylpodocarpa-8(14),12-dien-15-oate (Salt), NSC 4828
InChI formel InChI=1S/C20H30O2.C4H11NO/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22;1-4(2,5)3-6/h6,12-13,16-17H,5,7-11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,3,5H2,1-2H3/t16-,17+,19+,20+;/m0./s1
SMIL CC(C)C1=CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O.CC(C)(N)CO
IUPAC navn (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,9,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid;2-amino-2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 391.6
Formel vægt 391.3086
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.