Få mere at vide
Invitrogen™ Levonorgestrel (LNG) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17825217
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17825217 10 x 96 tests -
15924224 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17825217 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIALNGCX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Levonorgestrel (LNG) ELISA kvantificerer LNG i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter, spyt, mælk eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Levonorgestrel (LNG) Konkurrence ELISA kit til kun forskning er designet til kvantitativt at måle levonorgestrel til stede i serum-, plasma-, spyt-, urin-, tørrede fækale prøver, mælk og vævskulturmedier. Dette sæt måler total LNG i ekstraheret serum, plasma, mælk og fæcesprøver. En levonorgestrel-stamopløsning leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et levonorgestrel-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt kaninantistof til levonorgestrel til hver brønd. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne levonorgestrel-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Levonorgestrel (4-Estren-17alpha-Ethynyl-18-homo-17beta-ol-3-on (LNG) er en syntetisk steroidanalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 6,25 til 200 pg/ml
Assay følsomhed 2.2 pg/mL
Oversigt Levonorgestrel (LNG) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Mælk, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin, Vand
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Interassay CV 9.1%
Intraassay CV 9%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser C21H28O2
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 100μ L, mælk 100μ L, Plasma 100μ L, spyt 50μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L, vand 100μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Levonorgestrel
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 1 time 30 min