Få mere at vide
Levonorgestrel EP Impurity H, Mikromol™
Artikelnummer. 18093560
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093560 25 mg
18082760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093560 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0121.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levonorgestrel EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxylevonorgestrel
CAS 55555-97-0
Analyt- eller komponentnavne 6beta-Hydroxylevonorgestrel
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxylevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. H (EP), 13-Ethyl-6beta,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6beta-Hydroxylevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 328.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 328.2038 g/mol