Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Levonorgestrel, 98 %
Artikelnummer. 15567049 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15567049 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15567049 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461100010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levonorgestrel
CAS 797-63-7
Smeltepunkt 232.0°C to 239.0°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C21H28O2
Mængde 1 g
Synonym levonorgestrel, norgestrel, d-norgestrel, --norgestrel, levonova, microval, postinor, mirena, plan b, jadelle
InChI nøgle WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
SMIL CCC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekylvægt (g/mol) 312.45
PubChem CID 13109
ChEBI CHEBI:6443
Formel vægt 312.45
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Levonorgestrel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.