missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levomoprolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30478887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478887 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL37587010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levomoprolol
CAS 77164-20-6
Molekylær formel C13 H21 N O3
Mængde 10 mg
Synonym (S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (2S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Moprolol, Levotensin, l-Moprolol
InChI formel InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-8-11(15)9-17-13-7-5-4-6-12(13)16-3/h4-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
SMIL COc1ccccc1OC[C@@H](O)CNC(C)C
IUPAC navn (2S)-1-(isopropylamino)-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 239.31
Formel vægt 239.1521
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.