Få mere at vide
Levomepromazin Sulphoxide 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460943
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460943 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460943 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0019.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Levomepromazin Sulphoxide 1,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Analyt- eller komponentnavne Levomepromazine S-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H24 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2 R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10 H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide
InChI formel InChI=1 S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
SMIL COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
IUPAC navn (2 R)-3-(2-methoxy-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 344.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 344,1558 g/mol